2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
CFF660.1 006762-1G 006762-5G
CHMPCFF660.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF660.1 FLUO006762-1G FLUO006762-5G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Numéro MDL: MFCD00153203
Numéro CAS: 175277-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité