6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Synonyms: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
006898-1G 006898-5G
FLUO006898-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006898-1G FLUO006898-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174089
Numéro CAS: 148416-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité