2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline
006900-1G 006900-5G 006900-25G
FLUO006900-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006900-1G FLUO006900-5G FLUO006900-25G
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042326
Numéro CAS: 2267-23-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité