4-(Trifluorométhyl)benzylamine
007604-5G 007604-25G 007604-100G
FLUO007604-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007604-5G FLUO007604-25G FLUO007604-100G
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (1013 hPa)
Densité: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010220
Numéro CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité