3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
007611-1G 007611-5G 007611-25G
FLUO007611-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007611-1G FLUO007611-5G FLUO007611-25G
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192,2 g/mol
Point d'ébullition: 69…70 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00042435
Numéro CAS: 25697-55-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité