1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
007650-1G 007650-5G
FLUO007650-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007650-1G FLUO007650-5G
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060493
Numéro CAS: 25371-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité