Tris(pentafluorophényl)phosphine
Synonyms: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
007754-1G 007754-5G
FLUO007754-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007754-1G FLUO007754-5G
Tris(pentafluorophényl)phosphine
Tris(pentafluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈F₁₅P
MW: 532,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079654
Numéro CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité