2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
007804-5G 007804-1G
FLUO007804-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007804-5G FLUO007804-1G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792414
Numéro CAS: 93118-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité