4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
007809-5G FL7809.10 007809-25G
FLUO007809-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007809-5G CHMPFL7809.10 FLUO007809-25G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,6 g/mol
Point d'ébullition: 100…104 °C (1013 hPa)
Densité: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00190124
Numéro CAS: 62039-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité