5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
007844-5G 007844-10G
FLUO007844-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007844-5G FLUO007844-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (35 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00190144
Numéro CAS: 1544-85-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité