3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
007907-5G 007907-1G
FLUO007907-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007907-5G FLUO007907-1G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Numéro MDL: MFCD00236275
Numéro CAS: 204339-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité