5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
007908-1G 007908-5G
FLUO007908-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007908-1G FLUO007908-5G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236276
Numéro CAS: 90381-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité