4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
007937-5G 007937-25G
FLUO007937-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007937-5G FLUO007937-25G
4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol
4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00043875
Numéro CAS: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité