1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
008158-10G 008158-25G
FLUO008158-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008158-10G FLUO008158-25G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079729
Numéro CAS: 6797-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité