Acide (2-fluorophényl)métaborique
Synonyms: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
008162-25G 008162-5G
FLUO008162-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008162-25G FLUO008162-5G
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674013
Numéro CAS: 1993-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité