2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Synonyms: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
008164-10G 008164-1G 008164-5G
FLUO008164-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008164-10G FLUO008164-1G FLUO008164-5G
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013336
Numéro CAS: 348-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité