2,3-Difluoro-6-nitrophénol
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
008167-100G 008167-10G 008167-25G
FLUO008167-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008167-100G FLUO008167-10G FLUO008167-25G
2,3-Difluoro-6-nitrophénol
2,3-Difluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,09 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00042255
Numéro CAS: 82419-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité