N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
008423-1G 008423-5G
FLUO008423-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008423-1G FLUO008423-5G
N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203992
Numéro CAS: 175278-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité