Isothiocyanate de 4-bromo-2-chlorophényle
008746-1G 008746-5G
FLUO008746-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008746-1G FLUO008746-5G
Isothiocyanate de 4-bromo-2-chlorophényle
Isothiocyanate de 4-bromo-2-chlorophényle
Formule: C₇H₃BrClNS
Point d'ébullition: 134 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 46…49 °C
Numéro MDL: MFCD00041051
Numéro CAS: 98041-69-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité