Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle
008749-5G 008749-1G
FLUO008749-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008749-5G FLUO008749-1G
Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle
Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle
Formule: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 50…51 °C
Numéro MDL: MFCD00041087
Numéro CAS: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité