Isothiocyanate de 3-bromopropyle
008751-1G 008751-5G
FLUO008751-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008751-1G FLUO008751-5G
Isothiocyanate de 3-bromopropyle
Isothiocyanate de 3-bromopropyle
Formule: BrH₂CCH₂CH₂NCS
MW: 180,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060421
Numéro CAS: 2799-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité