Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-butylphényle

Synonyms: 4-Butylphenylisothiocyanate, 4-n-Butylphenyl isothiocyanate

008755-5G 008755-1G
FLUO008755-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008755-5G FLUO008755-1G
Isothiocyanate de 4-butylphényle
Isothiocyanate de 4-butylphényle


Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,3 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (15 mmHg)
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041102
Numéro CAS: 23165-44-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité