Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène


008794-100G 008794-500G
FLUO008794-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008794-100G FLUO008794-500G
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène


Formule: C₉H₁₀ClFO
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2519 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00018986
Numéro CAS: 1716-42-3
EINECS: 217-000-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité