9-Hydroxyfluorene
Synonyms: 9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
008846-5G 008846-25G
FLUO008846-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008846-5G FLUO008846-25G
9-Hydroxyfluorene
9-Hydroxyfluorene
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…157 °C
Densité: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité