4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
009083-5G 009083-10G
FLUO009083-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009083-5G FLUO009083-10G
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060646
Numéro CAS: 32137-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité