6-Chloro-1-hexyne
Synonyms: 6-Chlorohex-1-yne
009091-5G 009091-25G 009091-50G
FLUO009091-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009091-5G FLUO009091-25G FLUO009091-50G
6-Chloro-1-hexyne
6-Chloro-1-hexyne
Formule: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013697
Numéro CAS: 10297-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité