1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
Synonyms: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
009148-5G 009148-25G
FLUO009148-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009148-5G FLUO009148-25G
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…166 °C
Numéro MDL: MFCD00041150
Numéro CAS: 175277-76-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité