Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
009180-1G 009180-5G
FLUO009180-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009180-1G FLUO009180-5G
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Tétrafluoroborate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁BF₄N₂
MW: 197,97 g/mol
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼15 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00216668
Numéro CAS: 143314-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité