Acide 3-(2-fluorophényl)propionique
009235-5G 009235-25G 009235-1G
FLUO009235-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009235-5G FLUO009235-25G FLUO009235-1G
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310820
Numéro CAS: 1643-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité