Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
009236-1G 009236-5G
FLUO009236-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009236-1G FLUO009236-5G
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310821
Numéro CAS: 458-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité