2-(Trifluorométhyl)pyridine
009394-1G 009394-5G
FLUO009394-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009394-1G FLUO009394-5G
2-(Trifluorométhyl)pyridine
2-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD02183562
Numéro CAS: 368-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité