2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
009467-1G 009467-5G
FLUO009467-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009467-1G FLUO009467-5G
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153087
Numéro CAS: 189278-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité