Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle


009515-5G 009515-25G
FLUO009515-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009515-5G FLUO009515-25G
Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle
Isothiocyanate de 3-méthoxypropyle


Formule: C₅H₉NOS
MW: 131,2 g/mol
Point d'ébullition: 86…90 °C (22 mmHg)
Densité: 1.0408 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022063
Numéro CAS: 17702-11-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité