Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle
009540-1G 009540-5G
FLUO009540-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009540-1G FLUO009540-5G
Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle
Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle
Formule: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00041248
Numéro CAS: 17614-74-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité