2-Isobutylthiazole
009620-5G 009620-25G
FLUO009620-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009620-5G FLUO009620-25G
2-Isobutylthiazole
2-Isobutylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9953 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005334
Numéro CAS: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité