2-Isopropyl-4-méthylthiazole
009624-100G 009624-25G
FLUO009624-100GEA 0 EUR InStock
FLUO009624-100G FLUO009624-25G
2-Isopropyl-4-méthylthiazole
2-Isopropyl-4-méthylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036561
Numéro CAS: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité