2-Chloro-N-méthylaniline
009648-10G 009648-25G 009648-5G
FLUO009648-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009648-10G FLUO009648-25G FLUO009648-5G
2-Chloro-N-méthylaniline
2-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (20 mmHg)
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00045170
Numéro CAS: 932-32-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité