2-(Aminométhyl)pyridine
Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
009750-100G 009750-25G
FLUO009750-100GEA 0 EUR InStock
FLUO009750-100G FLUO009750-25G
2-(Aminométhyl)pyridine
2-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Densité: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006360
Numéro CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité