2-Bromo-4-méthylpyridine
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
009754-1G 009754-5G
FLUO009754-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009754-1G FLUO009754-5G
2-Bromo-4-méthylpyridine
2-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 42…44 °C (0,6 mmHg)
Point de fusion: 218…228 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082590
Numéro CAS: 4926-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité