Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine

Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol

009795-10G 009795-50G
FLUO009795-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009795-10G FLUO009795-50G
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine


Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00190246
Numéro CAS: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité