1-(4-Methylphényl)pipérazine
Synonyms: 1-(p-Tolyl)piperazine
009809-5G 009809-25G
FLUO009809-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009809-5G FLUO009809-25G
1-(4-Methylphényl)pipérazine
1-(4-Methylphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040737
Numéro CAS: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité