N-(4-Bromophényl)maleimide
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
011109-25G 011109-100G
FLUO011109-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011109-25G FLUO011109-100G
N-(4-Bromophényl)maleimide
N-(4-Bromophényl)maleimide
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Point de fusion: 128.5…129.5 °C
Numéro MDL: MFCD00030664
Numéro CAS: 13380-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité