Acide (3,4-xylyloxy)acétique
011161-25G 011161-100G
FLUO011161-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011161-25G FLUO011161-100G
Acide (3,4-xylyloxy)acétique
Acide (3,4-xylyloxy)acétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017595
Numéro CAS: 13335-73-4
EINECS: 236-386-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité