Anhydride 3,6-difluorophtalique
Synonyms: 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
013001-1G 013001-5G
FLUO013001-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013001-1G FLUO013001-5G
Anhydride 3,6-difluorophtalique
Anhydride 3,6-difluorophtalique
Formule: C₈H₂F₂O₃
MW: 184,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134537
Numéro CAS: 652-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité