6-Fluoro-o-anisaldéhyde
Synonyms: 2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
013017-1G 013017-5G
FLUO013017-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013017-1G FLUO013017-5G
6-Fluoro-o-anisaldéhyde
6-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01090998
Numéro CAS: 146137-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité