2-Amino-5-phénylpyridine
Synonyms: 5-Phenylpyridin-2-amine, 5-Phenyl-2-pyridylamine
013115-5G 013115-1G
FLUO013115-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013115-5G FLUO013115-1G
2-Amino-5-phénylpyridine
2-Amino-5-phénylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01692452
Numéro CAS: 33421-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité