6-Chloronicotinonitrile
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
CFF390.5 CFF390.10 013153-5G 013153-25G 013153-1G
CHMPCFF390.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF390.5 CHMPCFF390.10 FLUO013153-5G FLUO013153-25G FLUO013153-1G
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité