2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
013206-25G 013206-5G 013206-100G
FLUO013206-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013206-25G FLUO013206-5G FLUO013206-100G
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142872
Numéro CAS: 94569-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité