2,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
013760-25G 013760-5G
FLUO013760-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013760-25G FLUO013760-5G
2,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
MW: 239,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094423
Numéro CAS: 51012-27-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité