2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
013764-25G 013764-5G
FLUO013764-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013764-25G FLUO013764-5G
2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799485
Numéro CAS: 302911-98-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité